ContactUsLinkComponent
Cesium chloride-lanthanum chloride buffer solution acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy (AAS), Supelco®
  1.16755.1000
 :  Merck
 :  
Cesium chloride-lanthanum chloride buffer solution acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy (AAS), Supelco®
  1.16755.1000
 :  Merck
 :  
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Solution tampon de chlorure de césium-chlorure de lanthane selon Schinkel
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
10 g/L CsCl + 100 g/L La in dilute hydrochloric acid.