ContactUsLinkComponent
Magnesium matrice modificateur pour four graphite AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) dans l'acide nitrique 17% solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS, Supelco®
  1.05813.0050
 :  Merck
 :  
Magnesium matrice modificateur pour four graphite AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) dans l'acide nitrique 17% solution de modificateur de matrice, pour four graphite AAS, Supelco®
  1.05813.0050
 :  Merck
 :  
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    50 mL
  • Seq:
    2370
  • Ag (Silver):
    ≤ 0.000002 g/l
  • As (Arsenic):
    ≤ 0.00001 g/l
  • Cd (Cadmium):
    ≤ 0.000001 g/l
  • Pb (Lead):
    ≤ 0.00001 g/l
  • Se (Selenium):
    ≤ 0.0001 g/l
  • Tl (Thallium):
    ≤ 0.00001 g/l
 :
 :1,05 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :2031
 :8,II
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
 :GHS05
 :10377-60-3
 :13446-18-9
 :Mg(NO₃)₂