Multiroll tape dispenser
Multiroll tape dispenser, for 12× 13 mm rolls, Tapes with 13 mm width
DELT191220
: DELTALAB
This 12 roll tape metal dispenser accepts 13 m rolls.
- Pour l'utilisation avec:Tapes with 13 mm width
- Désignation:Multiroll tape dispenser, for 12× 13 mm rolls