ContactUsLinkComponent
Pipettes automatiques, Kipp, avec flacon
Pipettes automatiques, Kipp, avec flacon
Catalog # KAVA632446003005
Supplier:  Kavalier
undefined
Pipettes automatiques, Kipp, avec flacon
Catalog # KAVA632446003005
Supplier:  Kavalier
Specifications
  • Capacité:
    5 ml
  • Désignation:
    Pipette automatique, Kipp, avec flacon (250 ml), NS 29/32
  • Cdt:
    10
Specifications
About this item
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
This dispenser head with standard ground jont NS 29/32 is completed by a 250 ml flask for repetitive dispensing of the same volume.