ContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom, without rim
Test tubes, round bottom, without rim
N° de catalogue KAVA632422020180
Fournisseur:  Kavalier
Test tubes, round bottom, without rim
N° de catalogue KAVA632422020180
Fournisseur:  Kavalier
Spécifications
  • Ø ext.:
    20 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1,2 mm
  • Longueur:
    180 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes