Test tubes, round bottom, with GL screw cap
N° de catalogue KAVA632422631612
Fournisseur: Kavalier
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Filetage:GL 18
- Épaisseur de paroi:1,8 mm
- Longueur:120 mm
- Cdt:100
Spécifications
À propos de cet article
Test tubes, round bottom, with GL screw cap.