4-(Methylthio)benzylamine
Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue WAKO358-14563
Marketsource
Fournisseur: Wako
4-(Methylthio)benzylamine
N° de catalogue WAKO358-14563
Fournisseur: Wako
Marketsource
Numéro CAS: 83171-39-5
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: (4-(Methylthio)phenyl)methanamine
- CAS Number:83171-39-5
- Formula:C₈H₁₁NS
- MDL Number:MFCD01310831
- Molecular Weight:153.2500 g/mol
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g