Volumetric flasks, with divided neck
Volumetric flasks, with divided neck
110 ml, 100+10 ml, 205 mm, 10,0 ± ml
N° de catalogue KAVA632431560830
Fournisseur:   Kavalier
Volumetric flasks, with divided neck
N° de catalogue KAVA632431560830
Fournisseur:  Kavalier
Volumetric flasks, with divided neck
Volumetric flasks, with divided neck
110 ml, 100+10 ml, 205 mm, 10,0 ± ml
Prix
49,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
  • Blue markings
  • Autoclavable at 121 °C
Spécifications
  • Capacité:
    110 ml
  • Hauteur:
    205 mm
  • Seq:
    02
  • Division échelle:
    100+10 ml
  • Tolérance:
    10,0 ± ml