ContactUsLinkComponent
Pipettes pour usage répétitif, mécaniques, DISTRIMAN®
  612-7810
 :  GILSON
undefined
Pipettes pour usage répétitif, mécaniques, DISTRIMAN®
  612-7810
 :  GILSON
  • Capacité:
    1 - 1250 µl
  • Désignation:
    Pipette manuelle DISTRIMAN® pour usage répétitif
  • Cdt:
    1
DISTRIMAN® est une pipette pour usage répétitif à déplacement positif et réglable en continu afin de simplifier la distribution multiple lorsqu'elle est utilisée avec des seringues Gilson DISTRITIP®.
  • Zéro risque d'erreur accidentelle de conversion grâce à la lecture directe
  • Gain de temps : volume réglable en continu et nombreuses distributions d'aliquotes (jusqu'à 125)
  • Distribution multiple plus rapide
  • Bouton de réglage du volume
  • Seringues DISTRITIP® disponibles en version standard et en version stérilisée
DISTRIMAN® peut distribuer des aliquotes de volumes allant de 1 µl à 1,25 ml en combinant ses trois modèles dédiés de DISTRITIP®. Chaque seringue peut distribuer jusqu'à 125 aliquotes (du volume minimal).
Idéale pour des applications nécessitant une distribution répétitive, notamment dans les domaines cliniques, hospitaliers, biologiques, chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médicolégaux.
Syringe tips