Crucible for determination of volatile liquids
N° de catalogue KAVA641321098000
Fournisseur: Kavalier
Spécifications
- Ø×h:32×42 mm
- Type:with lid, for determination of volatile liquid
- Capacité:22 ml
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
This crucible is made from porcelain.
Livraison: Supplied with lid.