Boîtes d'assortiment
Boîtes d'assortiment
with 2×6 compartments, 250×170×45 mm
Catalog # SEMA0457
Supplier:   SEMADENI
Boîtes d'assortiment
Catalog # SEMA0457
Supplier:  SEMADENI
Boîtes d'assortiment
Boîtes d'assortiment
with 2×6 compartments, 250×170×45 mm
Price
36,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Boîtes d'assortiment et de rangement, en PS, transparentes, avec couvercle à charnière et divisions longitudinales et transversales simples.
Specifications
  • Désignation:
    with 2×6 compartments
  • l×p×h:
    250×170×45 mm