Nonidet® P 40 Substitut (NP-40) 10% en solution aqueuse
Catalog # PIER85124
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
Specifications
About this item
:
EINECS:500-024-6
CAS Number:9016-45-9
MDL Number:MFCD00132851