Desoxyribonuclease I
Catalog # MSPPLK003172
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
CAS Number:
Specifications
- Cdt:5 Vial
- N ° CAS.:9003-98-9
- Conditions de stockage:2...8 °C
- Formulaire:Lyophilised
- Nom de l'enzyme:Desoxyribonuclease I
- Activité de l'enzyme:≥1000 units/vial
- Synonymes d'enzyme:DNase I