Potassium dichromate 1/60 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Catalog # CMPLZ14411059.1L
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:294.18 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
CAS Number:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
MDL Number:MFCD00011367