ContactUsLinkComponent
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2) ALD, certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Catalog # B5388-10G
CAS Number:  
undefined
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2) ALD, certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Catalog # B5388-10G
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    10 g
  • Seq:
    3236
Specifications
Specification Test Results
  • Dye content:
    ≥60%
Specification Test Results
About this item
 :
 :801.96 g/mol
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
EINECS:279-675-0
CAS Number:51716-96-2
Formula:C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
MDL Number:MFCD00148901