Paracetamol
Flacon verre pour solides, 100 mg
N° de catalogue PROOBP371
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
- Numéro CAS:103-90-2
- Formule:C₈H₉NO₂
- Numéro MDL:MFCD00002328
- Poids moléculaire:151.16 g/mol
- Index Merck:13,00048
- Point d'ébullition:388 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:168 °C
- Densité:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-157-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg