D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
D-(+)-Cellobiose
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Certificats
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • Numéro CAS:528-50-7
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Numéro MDL:MFCD00136034
  • Poids moléculaire:342.30 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-436-5
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource