

2-Aminoazotoluene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
TCIAT0261-25G
: TCI
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
- Appearance:Orange to Amber to Dark red powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 97.0 area%
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 97.0 %
- Melting point:99.0 to 103.0 deg-C
- Solubility in Methanol:within almost transparency
:
:225.29 g/mol
:14,00420
:202-591-2
:GHS07
:GHS08
:97-56-3
:C₁₄H₁₅N₃
:MFCD00007733