Silicon standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Si in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
N° de catalogue 14209.18
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 µg/g
- Matrice:oil
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:50 g
- Désignation:Standard for wear metal analysis
- MDL No.:MFCD00085311
- Élement:Silicium
- Symbole:Si
Spécifications
À propos de cet article
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311