ContactUsLinkComponent
Barium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ba in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Barium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ba in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
N° de catalogue 42434.18
Numéro CAS:  
Barium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ba in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
N° de catalogue 42434.18
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Mineral oil
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    50 g
  • MDL No.:
    MFCD00134031
  • Élement:
    Baryum
  • Symbole:
    Ba
Spécifications
À propos de cet article
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134031