(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.18094.0010
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g
- Seq:3236
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:194 - 196 °C
- Molar Mass:429.29 g/mol
Specification Test Results
About this item
:
:429.30 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:257-977-3
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:52509-14-5
Formula:C₂₂H₂₂BrO₂P
MDL Number:MFCD00011966