2-Sulphobenzoic cyclic anhydride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.41501.0025
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) (decomposition)
- Melting Point:116 - 122 °C
- Molar Mass:184.17 g/mol
Specification Test Results
About this item
:
:184.17 g/mol
ADR:8,II
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
EINECS:201-322-6
UN:3261
:GHS07
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:81-08-3
Formula:C₇H₄O₄S
MDL Number:MFCD00005879