ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 10 µg/ml in methanol
Étalon de référence Organique, Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 10 µg/ml in methanol
Catalog # PROONE9249
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 10 µg/ml in methanol
Catalog # PROONE9249
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    10 µg/ml in methanol
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    50-14-6
  • Désignation:
    Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
  • Formula:
    C₂₈H₄₄O
  • Désignation:
    Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)