0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tampons
Tampons de clonage
TRIS solution tampon pH 8,8 (1 mol/l)
TRIS solution tampon pH 8,8 (1 mol/l)
TRIS solution tampon pH 8,8 (1 mol/l)
Catalog # SERA39794.01
Supplier:
Serva
CAS Number:
Expand image
TRIS solution tampon pH 8,8 (1 mol/l)
Catalog # SERA39794.01
Supplier:
Serva
CAS Number:
Specifications
Type de conditionnement:
Flacon Verre
Cdt:
1 L
Désignation:
TRIS solution tampon pH 8,8 (1 mol/l)
Specifications
About this item
Product Details
Product Details