HEPES Solution tampon pH 8 (1 mol/l)
Catalogus # A6906.0250
Leverancier: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specificaties
- Type de conditionnement:Plastic bottle for liquids
- Cdt:250 mL
- Désignation:HEPES Solution tampon pH 8 (1 mol/l)
- Seq:02
- Température de stockage:Ambient
- Formulation:HEPES: 238.31 g/L (1 M)
- pH:8.0 ± 0.2 (20°C; adjusted with NaOH)