Ion selective electrode, digital, NitraLyt® Plus
Ion selective electrode, digital, NitraLyt® Plus
Digital sensor for nitrate measurement, NitraLyt® Plus 700 IQ, 1 - 1000 mg/l (NO₃-N); 5 - 4500 mg/l (NO₃⁻); 1 - 1000 mg/l (Cl⁻), 4 - 11, 0...+40 °C, Acier inoxydable, Screw/plug connector for SACIQ sensor connection cable, 40×392 mm, Waste water measurements
N° de catalogue WTWO107080
Fournisseur:   WTW ONLINE
Ion selective electrode, digital, NitraLyt® Plus
N° de catalogue WTWO107080
Fournisseur:  WTW ONLINE
Ion selective electrode, digital, NitraLyt® Plus
Ion selective electrode, digital, NitraLyt® Plus
Digital sensor for nitrate measurement, NitraLyt® Plus 700 IQ, 1 - 1000 mg/l (NO₃-N); 5 - 4500 mg/l (NO₃⁻); 1 - 1000 mg/l (Cl⁻), 4 - 11, 0...+40 °C, Acier inoxydable, Screw/plug connector for SACIQ sensor connection cable, 40×392 mm, Waste water measurements
Prix
4 990,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
With the NitraLyt® Plus 700 IQ, nitrate can be determined directly in the medium. This makes measured values available in a timely manner and they can easily be used for regulation purposes.
  • Calibration free, long-term stability
  • Economical and cost efficient
Measuring range or resolution (NO₃-N): 1 - 1000 mg/l (1 mg/l); 0,1 - 100 mg/l (0,1 mg/l)
Spécifications
  • Concentration:
    1 - 1000 mg/l (NO₃-N); 5 - 4500 mg/l (NO₃⁻); 1 - 1000 mg/l (Cl⁻)
  • Connexion:
    Screw/plug connector for SACIQ sensor connection cable
  • Ø×L:
    40×392 mm
  • Pour:
    Waste water measurements
  • Désignation:
    Digital sensor for nitrate measurement, NitraLyt® Plus 700 IQ
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Température:
    0...+40 °C
  • pH:
    4 - 11
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • WTWO107047
    Électrode de compensation de chlorure, VARiON® Plus Cl, plage de mesure de 1 - 1000 mg/l Cl-
    VARiON® Plus 700 IQ and NitraLyt® Plus
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 445,00 €