ContactUsLinkComponent
Bouchons d'oreilles à usage unique, uvex hi-com detec
  UVEX2112.114
 :  UVEX
undefined
Bouchons d'oreilles à usage unique, uvex hi-com detec
  UVEX2112.114
 :  UVEX
  • Couleur:
    bleu
  • Désignation:
    Bouchons d'oreilles détectables, avec cordon, en boîte
  • Cdt:
    100 PAIR
Le hi-com detec est un bouchon d'oreilles détectable à usage unique conçu pour l'industrie agro-alimentaire. Sa forme innovante absorbe les bruits pouvant s'accumuler dans l'oreille interne lors du port d'une protection auditive. Absence de surprotection dans les environnements sonores d'intensité moyenne.
  • Conception permettant de comprendre la parole et d'améliorer la communication vocale
  • Faciles à insérer même dans les conduits auditifs les plus étroits
  • Poudre de métal présente dans le cordon permettant une détection absolue même si le cordon est haché
  • Couleur bleue pour une identification aisée dans les zones de production
SNR: 24 dB
 : EN 352-2:2002