ContactUsLinkComponent
VWR® Q Path®, Boîtiers pour lames
VWR® Q Path®, Boîtiers pour lames
Catalog # 631-1064
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Q Path®, Boîtiers pour lames
Catalog # 631-1064
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Nbre de lames:
    1860
  • Couleur:
    jaune
  • Désignation:
    Armoire de rangement pour lames
  • Matière:
    Carton
  • l×p×h:
    290×295×90 mm
  • Cdt:
    10
Specifications
About this item
Tiroirs pour lames parfaitement adaptés au stockage à long terme.
  • Rigide
  • Stratifiées
  • Empilable
W×D×H: 290×295×90 mm
Colour: Yellow