Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Easypet® 3
N° de catalogue 613-2795
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   EPPENDORF
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
N° de catalogue 613-2795
Fournisseur:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Eppendorf® Easypet® 3 Electronic Pipette Controller
Easypet® 3
Prix
558,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pipeteur pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml.
  • La technologie à valve permet un contrôle plus sensible du ménisque pour précision accrue
  • Les LED rétroéclairées vives permettent d'avoir un signal visuel de la durée de vie restante de la batterie
  • Sa conception légère et sa meilleure ergonomie permettent de travailler en toute sécurité
  • Cône d'aspiration à ouverture/fermeture rapide pour remplacer facilement les filtres à membrane
  • Système d'égalisation de la pression empêchant l'introduction des vapeurs aspirées dans le dispositif et la formation de corrosion
  • Embout et adaptateur autoclavables
Ce système permet à l'utilisateur de totalement contrôler la vitesse de pipetage du bout des doigts. Ce réglage de la vitesse unique et précis offre une option d'écoulement par gravité optimal permettant une distribution facile du liquide sans éclaboussures.
Electronic pipette controller with air cushion system with autoclavable pipette adapter and aspirating cone.
Informations de commande: fourni avec une alimentation, un dispositif de montage mural, un socle et deux membranes filtrantes de 0,45 µm (non stériles).
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Easypet® 3
  • Cat. No.:
    613-2795
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EPPE4430605.009
    Li-polymer battery for Easypet® 3
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 60,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EPPE4430601.003
    Aspirating cone
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 12,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EPPE4430603.006
    Shelf stand, for Easypet® 3
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 20,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 613-0210
    Membranes filtrantes, 0,45 µm, en PTFE, stériles
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 121,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 612-4899
    Membranes filtrantes, 0,2 µm, en PTFE, stériles
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 121,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EPPE4430604.002
    Support mural
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 29,30 €