Doublure molletonnée ignifuge pour vestes, Royston 7220
Fournisseur: SIOEN
Certificats
À propos de cet article
Doublure douce et respirante fabriquée avec un molleton double face 100% polyester avec traitement antiboulochage. La doublure protège efficacement du froid et peut être montée par fermeture à glissière dans les vestes 7218 et 7219.
- Coutures piquées
- Col rond, fermeture à glissière
- Fente ouvrant sur la poche intérieure de la veste de pluie
- Ne peut être portée séparément
Longueur du dos: 75 cm
Poids: 275 g/m²
Certifications: EN 14116 (indice 1), EN 14058 (1xxxx)
Spécifications
- Catalog No:
- 113-7218
- 113-7217
- 113-7220
- 113-7222
- 113-7219
- 113-7221
- Modèle:
- Royston 7220
- Royston 7220
- Royston 7220
- Royston 7220
- Royston 7220
- Royston 7220
- Applications des tenues:
- Protection incendie
- Protection incendie
- Protection incendie
- Protection incendie
- Protection incendie
- Protection incendie
- Zone à risque:
- Ignifuge
- Ignifuge
- Ignifuge
- Ignifuge
- Ignifuge
- Ignifuge
- Genre:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Type de fermeture:
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Avec fermeture éclair
- Tissu:
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Polyester
- Poids:
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²
- 285 g/m²