ContactUsLinkComponent
VWR®, Minuteur numérique, un canal
  609-0185
undefined
VWR®, Minuteur numérique, un canal
  609-0185
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Minuteur numérique, monocanal
  • Taille:
    65×15×67 mm
  • l×p×h:
    65×15×67 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Précision:
    ±0,01% (1 s)
  • Cdt:
    1
Décompte à partir de 99 minutes 59 secondes.
  • Alarme puissante pour les environnements bruyants
  • Fonction de mémoire
  • Unité portable de petite taille
  • Fonction de mise hors tension automatique
 : Fourni avec un aimant, un support, une attache et un certificat d’étalonnage.