Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
 
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
  VWRS6169.9010
 :  
 
Acide chlorhydrique 6 mol/l (6 N)
  VWRS6169.9010
 :  

 

  • Type de conditionnement:
    Bidon Plastique
  • Cdt:
    10 L
  • Seq:
    5214

 

 

 :
 :1.06 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-595-7
 :8,II
 :36.46 g/mol
 :1789
 :GHS07
 :7647-01-0
 :HCl
 :MFCD00011324