Moniteur, UVis-920
Moniteur, UVis-920
Moniteur UVis-920
N° de catalogue 11-0007-54
Fournisseur:   Cytiva
Moniteur, UVis-920
N° de catalogue 11-0007-54
Fournisseur:  Cytiva
Moniteur, UVis-920
Moniteur, UVis-920
Moniteur UVis-920
Prix
8 730,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le moniteur UVis-920 est un moniteur UV autonome multifonctions de haute précision. L'utilisation de différents filtres permet au moniteur de couvrir des longueurs d'onde comprises entre 200 et 700 nm, sans changer la lampe.
  • Détection d'absorbance UV/Vis de haute précision sur une large gamme de débits
  • Facile à utiliser, changement de longueur d'onde via un mécanisme à bouton-poussoir de filtre sans changer la lampe
  • Élargissement de bande réduit et rapport signal/bruit optimisé
  • Encombrement réduit
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Moniteur UVis-920
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 18-1111-11
    Cuve à circulation UV, 10 mm, avec fibre optique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2 720,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 18-1111-10
    Cuve à circulation UV, 2 mm, avec fibre optique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2 680,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 11-0008-50
    Cuve à circulation UV ÄKTApilot, 1/2/5 mm, avec fibre optique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3 200,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 11-0007-34
    Filtre avec porte-filtre, 260 nm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 990,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 11-0007-35
    Filtre avec porte-filtre, 280 nm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 545,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 18-1004-24
    Connecteur à broche banane, noir
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce - 48,40 €