VWR® Contact Plate Weight Applicator, Contact Weight
710-0961
:
- Cdt:1
- Désignation:Applicateur pour boîte de contact, Contact Weight
- Environmentally Preferable:
Utilisé en combinaison avec des boîtes de contact, l'applicateur Contact-Weight permet la standardisation du contrôle microbiologique des surfaces entre les opérateurs. L'utilisateur applique la même pression constante pendant une durée prédéfinie sur la boîte de contact, ce qui permet d'obtenir des résultats directement comparables. L'applicateur Contact-Weight est conforme à la norme ISO 18593 et présente une base en acier inoxydable stérilisable et un minuteur numérique amovible.
- Base en acier inoxydable stérilisable par chaleur sèche ou vapeur, équipée d'un minuteur numérique amovible
- Peut être utilisé avec différents types de boîtes de contact
- Conforme à la norme ISO 18593
- Poids de 500 g seulement
La minuterie incluse est fournie sans le certificat d'étalonnage ; si un étalonnage est requis, il est alors nécessaire d'acheter l'article 609-0184 en tant qu'accessoire incluant l'étalonnage.