ContactUsLinkComponent
Chambre d'observation UV PCR – ADN/ARN
Chambre d'observation UV PCR – ADN/ARN
Catalog # 732-2842
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
undefined
Chambre d'observation UV PCR – ADN/ARN
Catalog # 732-2842
Supplier:  GRANT INSTRUMENTS
Specifications
  • Poids:
    31 kg
  • l×p×h ext.:
    690×515×555 mm
  • Débit:
    7 m³/h
  • No. of outlets:
    1
  • Niveau de bruit:
    33−37 dB(A)
  • Désignation:
    Chambre d'observation UV avec recirculateur-nettoyant-UV, lumière UV et lampe blanche, UVT-B-AR, prise UK
  • Seq:
    02
  • Modèle:
    UVT-B-AR
  • Éclairage:
    1×15 W
  • Minuterie:
    Digital (0−24 hrs)
  • Lampe UV:
    25 W bactericidal, 254 nm, ozone free with timer
  • Working area:
    650×475 mm
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Les chambres d'observation UV perfectionnées pour paillasse fournissent des conditions aseptiques nécessaires à un grand nombre de procédures biomédicales et biochimiques. Le modèle de paillasse Economy est dédié à la protection contre la contamination pour un grand nombre de procédures relatives à l'ADN/ARN ; comporte lampe UV double protection.
  • Irradiation de surface UV : à l'aide d'une seule lampe UV 25 W et ouverture de 254 nm
  • Nettoyeur UV intégré breveté : le recirculateur empêche toute contamination non souhaitée et protège l'utilisateur de la lumière UV directe pendant la manipulation
  • La seconde lampe UV permet de désinfecter la zone de travail en désactivant les fragments d'ADN/ARN pendant 15 à 30 minutes d'exposition ; mise hors tension automatique lors de l'ouverture de la porte
  • Minuteur numérique pratique et facile à utiliser pour un contrôle précis de l'exposition aux UV
  • Prise d'alimentation intégrée
  • Fonctionnement silencieux (33 à 37 dBa) et faible consommation d'énergie (67 W)
  • Ouverture avant avec trois positions réglable
Construction: face avant en verre résistant aux chocs, côtés en acier inoxydable, cadre en métal et surface de travail en acier inoxydable, film protecteur UV sur les panneaux en verre
Double système UV innovant : le recirculateur air-UV intégré fournit une décontamination constante du volume d'air au sein de la chambre tout en fonctionnant avec la décontamination de surface par UV traditionnelle lorsque la porte est fermée.