VWR® Separating Gel Buffer, 4X
Separating gel buffer, 4X, 500 mL
N° de catalogue M197-500ML
Fournisseur:   VWR Chemicals
VWR® Separating Gel Buffer, 4X
N° de catalogue M197-500ML
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
VWR® Separating Gel Buffer, 4X
VWR® Separating Gel Buffer, 4X
Separating gel buffer, 4X, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
402,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
4X concentrated buffer solution (1,5 M Tris, pH 8,8 and 0,4% SDS). Used for preparation of standard acrylamide:bis-acrylamide gels as well as preparation of gels using PAGE-PLUS™ acrylamide solution.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Separating gel buffer, 4X
Spécifications