0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Acide citrique
Acide citrique 20% (p/v) en solution aqueuse
Acide citrique 20% (p/v) en solution aqueuse
CMPLZ12984068.5L
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
:
Acide citrique 20% (p/v) en solution aqueuse
CMPLZ12984068.5L
:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
:
Cdt:
5 L
Seq:
5190
:
:
192.13 g/mol
:
201-069-1
:
GHS05
:
Température ambiante
:
77-92-9
:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
:
MFCD00011669