Acide trichloroacétique (cristallisable) 10% (p/v) en solution aqueuse
N° de catalogue J62355.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Spécifications
À propos de cet article
:
:163.39 g/mol
Index Merck:14,9627
Point d'ébullition:196 °C (1013 hPa)
Point de fusion:54…56 °C
Densité:≤1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-927-2
UN:2564
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Numéro CAS:76-03-9
Formule:Cl₃CCOOH
Numéro MDL:MFCD00004177