L(+)-Valine 98.5-101.5% (base substance sèche) USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
N° de catalogue 2095-06
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg
- Seq:4024
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Meets E.P. Chemical Specifications:98.5 - 101.5%
- GMP Manufactured Product:Passes Test
- Meets U.S.P Requirements:26.6 - 28.8 Degree
- Meets J.P. Chemical Specifications:5.5 - 7.0
- Meets B.P. Chemical Specifications:≤0.3%
- CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging:≤0.1%
- Bulk Pharmaceutical Chemical:≤0.05%
- USP - Assay (C₅H₁₁NO₂) (dried basis):98.5 - 101.5 %
- USP - Identification:Passes Test
- USP - Specific Rotation [Å]²⁵ ^D (+):26.6 - 28.8 Degree
- USP - pH:5.5 - 7.0
- USP - Loss on Drying at 105°C:≤0.3 %
- USP - Residue on Ignition:≤0.1 %
- USP - Chloride (Cl):≤0.05 %
- USP - Sulfate (SO₄):≤0.03 %
- USP - Iron (Fe):≤0.003 %
- USP - Related Compounds - Individual Impurities:≤0.5 %
- USP - Related Compounds - Total Impurities:≤2.0 %
- EP/BP - Assay (C₅H₁₁NO₂) (dried basis):98.5 - 101.0 %
- EP/BP - Identification A:Passes Test
- EP/BP - Identification B:Passes Test
- EP/BP - Appearance of Solution:Passes Test
- EP/BP - Specific Rotation [Å]²º^D (+):26.5 - 29.0 Degree
- EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Impurity B:≤0.4 %
- EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Each:≤0.2 %
- EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Total Impurities:≤1.0 %
- EP/BP - Chloride (Cl):≤200 ppm
- EP/BP - Sulfate (SO₄):≤300 ppm
- EP/BP - Ammonium (NH₄):≤0.02 %
- EP/BP - Iron (Fe):≤10 ppm
- EP/BP - Loss on Drying:≤0.5 %
- EP/BP - Ash (sulfated):≤0.1 %
- JP - Assay (C₅H₁₁NO₂) (dried basis):98.5 - 101.0 %
- JP - Identification:Passes Test
- JP - Optical Rotation (+):26.5 - 29.0 Degree
- JP - pH:5.5 - 6.5
- JP - Clarity and Color of Solution:Passes Test
- JP - Chloride (Cl):≤0.021 %
- JP - Sulfate (SO₄):≤0.028 %
- JP - Ammonium (NH₄):≤0.02 %
- JP - Heavy Metals (as Pb):≤20 ppm
- JP - Arsenic (As):≤2 ppm
- JP - Related Substances:Passes Test
- JP - Loss on Drying at 105°C:≤0.30 %
- JP - Residue on Ignition:≤0.10 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:117.15 g/mol
Index Merck:13,09458
Point d'ébullition:217 °C (1013 hPa)
Point de fusion:86 °C
Densité:1,284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-773-6
Numéro CAS:72-18-4
Formule:C₅H₁₁NO₂
Numéro MDL:MFCD00064220