Étalon de référence Herbicide, Hexachloro-1,3-butadiène 10 µg/ml en solution dans le méthanol
Catalog # PROOSL21984
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1
- N ° CAS.:87-68-3
- Désignation:Hexachloro-1,3-butadiène 10 µg/ml en solution dans le méthanol
- Formula:C₄Cl₆
- Désignation:Hexachloro-1,3-butadiene