Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1
N° de catalogue PIER28355
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
N° de catalogue PIER28355
Numéro CAS:  
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1
Numéro CAS:  
Prix
181,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)