Digitonin
Flacon verre pour solides, 100 mg
N° de catalogue TCIAD0540-100MG
Fournisseur: TCI
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Digitonin
- Numéro CAS:11024-24-1
- Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
- Numéro MDL:MFCD00077729
- Poids moléculaire:1229.312 g/mol
- Index Merck:14,03161
- EINECS:234-255-6
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Light yellow powder to crystaline
- Specific rotation [a]20/D:-49.0 to -57.0 deg (C=1, EtOH) (after drying)
- Drying loss:max. 8.0 %
- Sensitiveness:to pass test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 mg