Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2,4-Dichlorotoluène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Étalon de référence Organique, 2,4-Dichlorotoluène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue PROOCUSTOM2.4-DICH
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, 2,4-Dichlorotoluène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
N° de catalogue PROOCUSTOM2.4-DICH
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 mL
  • N ° CAS.:
    95-73-8
  • Désignation:
    2,4-Dichlorotoluène 100 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₇H₆Cl₂
  • Désignation:
    2,4-Dichlorotoluene

Spécifications

À propos de cet article