Manches à balai humide, Invader
N° de catalogue 129-0752
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Spécifications
- Couleur:bleu
- Désignation:Mop handle, Invader
- Longueur:1520 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Manche à balai humide en fibre de verre avec tête en plastique. Type de fixation : ouverture latérale. Pour une utilisation avec les franges de 1 et 5'' ou des têtes de 1" uniquement.