Electronic max/min thermometer
Thermometer for indoor/outdoor measurements, cable length approx. 3 m, −10...+50 °C* / −50...+70 °C**
N° de catalogue HECH43656010
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à :
Product Details & Documents
Maximum-minimum electronic thermometer used for measuring indoor and outdoor temperature.
- Present temperature/highest and lowest day temperature
- For hanging or standing
- Extra thin cable for easily leading through window seals
- Waterproof sensor for outdoor measurements
* Indoor
** Outdoor
: Incl. 1,5 V AA battery.
: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Plage de mesure:−10...+50 °C* / −50...+70 °C**
- Désignation:Thermometer for indoor/outdoor measurements, cable length approx. 3 m