Max/min thermometer
Max/min thermometer
Maximum/minimum thermometer, −35…+50 °C, 232 mm, 85 mm
N° de catalogue HECH43647010
Max/min thermometer
N° de catalogue HECH43647010
Max/min thermometer
Max/min thermometer
Maximum/minimum thermometer, −35…+50 °C, 232 mm, 85 mm
Prix
16,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Indoor/outdoor thermometer in beige plastic casing.
  • Case with push button magnet
  • Environmentally friendly capillary filling
  • With roof
Dimensions: 85×45×232 mm
Documents
Spécifications
  • Largeur:
    85 mm
  • Désignation:
    Maximum/minimum thermometer
  • Longueur:
    232 mm
  • Seq:
    02
  • Plage de mesure:
    −35…+50 °C