ContactUsLinkComponent
Mélangeurs thermiques, ThermoMixer® C
Mélangeurs thermiques, ThermoMixer® C
Supplier:  EPPENDORF
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Mélangeurs thermiques, ThermoMixer® C
Supplier:  EPPENDORF
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 460-0223
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Gamme de température:
  • Min: 15 °C below RT, max: 100 °C
  • Capacité:
  • All common vessels and plate formats from 5 µl to 50 ml
  • Gamme de vitesse:
  • 300 - 3000 rpm
  • Réglage de température:
  • 1 °C / 100 °C
  • Exactitude de la températue:
  • Max. ±0,5 °C at 20...45 °C
  • Vitesse de chauffage:
  • Max. 7 °C/min (when using SmartBlock plates)
  • Vitesse de refroidissement:
  • 2,5 °C/min entre 100 °C et la température ambiante
  • Alimentation:
  • 200 W
  • Programmes:
  • 20 program slots available, 5 program keys (pre-defined, rewritable), Programmable: up to 4 program levels
  • Orbit:
  • 3 mm
  • Nbre de blocs:
  • Exchangeable SmartBlocks (automatic block recognition)
  • Interfaces:
  • USB
  • Certification environnementale:
  • Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Specifications
SmartBlocks
Product Information
Frequently Bought Together