ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
N° de catalogue TCIAA2166-1G
Fournisseur: TCI
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to Dark green powder to crystal
- Purity (HPLC):min. 97.0 area%
- Purity (Neutralization titration):min. 98.0 %
- Peroxidase detection test:to pass test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:548.68 g/mol
EINECS:250-396-6
:GHS07
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:30931-67-0
Formule:C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Numéro MDL:MFCD00010404