ContactUsLinkComponent
Phosphorus standard solution, 1,000 mg/l P in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP
Phosphorus standard solution, 1,000 mg/l P in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP
Catalog # ACSDC040.2NP.L1
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Phosphorus standard solution, 1,000 mg/l P in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP
Catalog # ACSDC040.2NP.L1
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Phosphorus standard solution, 1,000 mg/l P in dil. nitric acid étalon mono-élément pour ICP
  • Élement:
    Phosphore
  • Symbole:
    P