ContactUsLinkComponent
Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Epaisseur: 3.18 mm (0.125 in)
Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Epaisseur: 3.18 mm (0.125 in)
Catalog # 41096.KS
CAS Number:  
Silicium dioxyde ≥99.995% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Epaisseur: 3.18 mm (0.125 in)
Catalog # 41096.KS
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
About this item
CAS Number:7631-86-9
 :
Formula:SiO₂
MDL Number:MFCD00011232
 :60.08 g/mol
Merck Index:14,08493
Boiling Pt:2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1719 °C
Density:2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-545-4
 :14808-60-7